Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)benzaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde |
| CAS | 454-89-7 |
| Molekylær formel | C8H5F3O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 3-(Trifluoromethyl)phenylcarboxaldehyde, m-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, α,α,α-Trifluoro-m-tolualdehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-5H |
| SMIL | FC(F)(F)c1cccc(C=O)c1 |
| IUPAC navn | 3-(trifluoromethyl)benzaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.12 |
| Formel vægt | 174.0292 |