missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Trifluoromethyl-b-nitrostyrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Trifluoromethyl-beta-nitrostyrene |
| CAS | 115665-96-8 |
| Molekylær formel | C9H6F3NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-[(1E)-2-Nitroethenyl]-3-(trifluoromethyl)-benzene, (E)-1-(2-nitroethenyl)-3-(trifluoromethyl)-benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6F3NO2/c10-9(11,12)8-3-1-2-7(6-8)4-5-13(14)15/h1-6H/b5-4+ |
| SMIL | FC(F)(C1=CC(/C=C/N(=O)=O)=CC=C1)F |
| IUPAC navn | (E)-1-(2-nitrovinyl)-3-(trifluoromethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.14 |
| Formel vægt | 217.04 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?