Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)anisole, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trifluoromethyl)anisole |
| CAS | 454-90-0 |
| Molekylær formel | C8H7F3O |
| MDL nummer | MFCD00000385 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | C1=C(C=CC=C1OC)C(F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.14 |
| Procent renhed | 98% |