Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)anilin, Mikromol™
Artikelnummer. 18000010
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18000010 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18000010 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0161.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-(Trifluoromethyl)anilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Trifluoromethylaniline
CAS 98-16-8
Analyt- eller komponentnavne 3-Trifluoromethylaniline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H6 F3 N
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Flutamide Imp. D (EP), Niflumic Acid Imp. C (EP), 3-(Trifluoromethyl)aniline, Flutamide Impurity D, Niflumic Acid Impurity C
InChI formel InChI=1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4H,11H2
SMIL Nc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC navn 3-(trifluormethyl)anilin
Molekylvægt (g/mol) 161.12
Mængde 100 mg
Formel vægt 161,0452 g/mol