Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)aniline-2,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminobenzotrifluoride ring-d4 |
| CAS | 1219802-14-8 |
| Molekylær formel | C7 2H4 H2 F3 N |
| Mængde | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4 H,11H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(N)c([2 H])c(c1[2 H])C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(trifluoromethyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.15 |
| Formel vægt | 165.0703 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |