Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one, TRC
Artikelnummer. 30457121
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30457121 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30457121 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79691350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one
CAS 877402-45-4
Molekylær formel C6 H5 F3 N4 O
Mængde 50 mg
Synonym 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one','6,7-dihydro-3-(trifluoromethyl)-, 6,7-Dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one, 3-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one
InChI formel InChI=1S/C6H5F3N4O/c7-6(8,9)5-12-11-3-4(14)10-1-2-13(3)5/h1-2H2,(H,10,14)
SMIL FC(F)(F)c1nnc2C(=O)NCCn12
IUPAC navn 3-(trifluoromethyl)-6,7-dihydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8-one
Molekylvægt (g/mol) 206.13
Formel vægt 206.0415