Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one, Mikromol
Beskrivelse
3-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one |
| CAS | 877402-45-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H5 F3 N4 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one, 6,7-dihydro-3-(trifluoromethyl)-, 6,7-Dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one, 3-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5F3N4O/c7-6(8,9)5-12-11-3-4(14)10-1-2-13(3)5/h1-2H2,(H,10,14) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O=C1NCCN2C1=NN=C2C(F)(F)F |
| Vis mere |