Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one, Mikromol
Artikelnummer. 30461406
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30461406 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30461406 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3378.070025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one
CAS 877402-45-4
Analyt- eller komponentnavne 3-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H5 F3 N4 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one, 6,7-dihydro-3-(trifluoromethyl)-, 6,7-Dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one, 3-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one
InChI formel InChI=1S/C6H5F3N4O/c7-6(8,9)5-12-11-3-4(14)10-1-2-13(3)5/h1-2H2,(H,10,14)
Løsningstype Neat
SMIL O=C1NCCN2C1=NN=C2C(F)(F)F
IUPAC navn 3-(trifluoromethyl)-6,7-dihydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8-one
Molekylvægt (g/mol) 206.13
Mængde 25 mg
Formel vægt 206.0415 g/mol