missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Trifluoromethyl-5-(p-tolyl)-1H-pyrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Trifluoromethyl-5-(p-tolyl)-1H-pyrazole |
| CAS | 219986-64-8 |
| Molekylær formel | C11 H9 F3 N2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1H-Pyrazole','3-(4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-, 3-Trifluoromethyl-5-(p-tolyl)-1H-pyrazole, 5-(Trifluoromethyl)-3-p-tolyl-1H-pyrazole |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9F3N2/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10(16-15-9)11(12,13)14/h2-6H,1H3,(H,15,16) |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)c2cc([nH]n2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 3-(4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.2 |
| Formel vægt | 226.0718 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?