Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17940546
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17940546 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17940546 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3378.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
CAS 762240-92-6
Analyt- eller komponentnavne 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H7 F3 N4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5,6,7,8-Tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine Monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H7F3N4.ClH/c7-6(8,9)5-12-11-4-3-10-1-2-13(4)5;/h10H,1-3H2;1H
SMIL Cl.FC(F)(F)c1nnc2CNCCn12
IUPAC navn 3-(trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 228.6
Mængde 25 mg
Formel vægt 228,039 g/mol