Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazinhydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 15475725
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475725 5 g 5g
15465725 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475725 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64993.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 762240-92-6 | C6H8ClF3N4 | 228,603 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 762240-92-6
Molekylær formel C6H8ClF3N4
Molekylvægt (g/mol) 228.603
MDL nummer MFCD09817638
InChI nøgle AQCSCRYRCRORET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5h,6h,7h,8h-1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-1,2,4-triazolo 4,3-a piperazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hcl, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo-4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro 1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 5,6,7,8-tetrahydro-3-trifluormethyl-4,3-a-1,2,4-triazolopyrazine hydrochloride, pubchem18203
PubChem CID 11961371
IUPAC navn 3-(trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin;hydrochlorid
SMIL C1CN2C(=NN=C2C(F)(F)F)CN1.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
Mængde 5 g
Beilstein 9872881
Formel vægt 228.6
Procent renhed ≥98%