Få mere at vide
3-Trifluormethyl-4-nitrophenol, Mikromol™
Beskrivelse
3-Trifluormethyl-4-nitrophenol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Trifluoromethyl-4-nitrophenol |
| CAS | 88-30-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Trifluoromethyl-4-nitrophenol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H4 F3 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Trifluoromethyl-4-nitrophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)5-3-4(12)1-2-6(5)11(13)14/h1-3,12H |
| SMIL | Oc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-nitro-3-(trifluormethyl)phenol |
| Vis mere |