Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)-2-picolinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trifluoromethyl)-2-picolinic Acid |
| CAS | 87407-12-3 |
| Molekylær formel | C7H4F3NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic Acid, 3-Trifluoromethylpyridine-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-2-1-3-11-5(4)6(12)13/h1-3H,(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)c1ncccc1C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.11 |
| Formel vægt | 191.0194 |