Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole, 97%
Artikelnummer. 15595236 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15595236 25 g 25g
15317616 1 g 1g
15585236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15595236 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457340250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 20154-03-4 | C4H3F3N2 | 136.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20154-03-4
Molekylær formel C4H3F3N2
Molekylvægt (g/mol) 136.08
InChI nøgle PYXNITNKYBLBMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl pyrazole, 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 3-trifluoromethylpyrazole, trifluoromethylpyrazole, 1h-pyrazole, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-2h-pyrazole, pubchem10164, pubchem10423
PubChem CID 1807034
IUPAC navn 5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol
SMIL C1=C(NN=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Smeltepunkt 43.0°C to 45.0°C
Kogepunkt 70.0°C (0.5 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 25 g
Formel vægt 136.08
Procent renhed 97%