Få mere at vide
3-Trifluoromethyl-1H-pyrazol, 97 %
Artikelnummer. 15481198
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15481198 5 g 5g
15491198 250 mg 250mg
15471198 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55068.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 20154-03-4 | C4H3F3N2 | 136,077 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20154-03-4
Molekylær formel C4H3F3N2
Molekylvægt (g/mol) 136.077
MDL nummer MFCD00115018
InChI nøgle PYXNITNKYBLBMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl pyrazole, 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 3-trifluoromethylpyrazole, trifluoromethylpyrazole, 1h-pyrazole, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-2h-pyrazole, pubchem10164, pubchem10423
PubChem CID 1807034
IUPAC navn 5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol
SMIL C1=C(NN=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Trifluoromethyl-1H-pyrazole
Smeltepunkt 45 °C til 47 °C
Kogepunkt 70 °C (2 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 1564179
Formel vægt 136.08
Procent renhed 97%