Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole, 97%
Artikelnummer. 15317616 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15317616 1 g 1g
15585236 5 g 5g
15595236 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15317616 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457340010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20154-03-4 | C4H3F3N2 | 136.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20154-03-4
Molekylær formel C4H3F3N2
Molekylvægt (g/mol) 136.08
InChI nøgle PYXNITNKYBLBMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl pyrazole, 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 3-trifluoromethylpyrazole, trifluoromethylpyrazole, 1h-pyrazole, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-2h-pyrazole, pubchem10164, pubchem10423
PubChem CID 1807034
IUPAC navn 5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
SMIL C1=C(NN=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Smeltepunkt 43.0°C to 45.0°C
Kogepunkt 70.0°C (0.5 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 136.08
Procent renhed 97%