Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-carboxylsyre Kalium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid Potassium |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid Potassium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C5 H3 N2 O2 F3 .xK |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3F3N2O2.K/c6-5(7,8)3-1-2(4(11)12)9-10-3;/h1H,(H,9,10)(H,11,12); |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | O=C(O)C1=CC(C(F)(F)F)=NN1.[xK] |
| IUPAC navn | 3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-carboxylsyre kalium |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.18 |
| Vis mere |