Få mere at vide
[3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5F3N2O/c6-5(7,8)4-1-3(2-11)9-10-4/h1,11H,2H2,(H,9,10) |
| Formel vægt | 166.0354 |