Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole |
| CAS | 60406-75-9 |
| Molekylær formel | C3H2F3N3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-Trifluoromethyl-1H-[1,2,4]triazole, 5-(Trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2F3N3/c4-3(5,6)2-7-1-8-9-2/h1H,(H,7,8,9) |
| SMIL | FC(C1=NNC=N1)(F)F |
| IUPAC navn | 3-(trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.06 |
| Formel vægt | 137.0201 |