Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trifluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 113100-53-1 |
| Molekylær formel | C6H5F3N2O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid, 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5F3N2O2/c1-11-2-3(5(12)13)4(10-11)6(7,8)9/h2H,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | Cn1cc(C(=O)O)c(n1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1-methyl-3-(trifluormethyl)pyrazol-4-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.11 |
| Formel vægt | 194.0303 |