Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine, Mikromol
Artikelnummer. 30457383
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30457383 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30457383 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3378.220025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
CAS 486460-20-2
Analyt- eller komponentnavne 3-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H3 F3 N4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazine, 3-(trifluoromethyl)-, 3-(Trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine
InChI formel InChI=1S/C6H3F3N4/c7-6(8,9)5-12-11-4-3-10-1-2-13(4)5/h1-3H
Løsningstype Neat
SMIL FC(F)(F)c1nnc2cnccn12
IUPAC navn 3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Molekylvægt (g/mol) 188.11
Mængde 25 mg
Formel vægt 188.031 g/mol