Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine, Mikromol
Beskrivelse
3-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine |
| CAS | 486460-20-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H3 F3 N4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazine, 3-(trifluoromethyl)-, 3-(Trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3F3N4/c7-6(8,9)5-12-11-4-3-10-1-2-13(4)5/h1-3H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | FC(F)(F)c1nnc2cnccn12 |
| Vis mere |