Få mere at vide
3-(Trifluoromethy)pyridine-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15249816 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15249816 5 g 5g
15239816 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15249816 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452390050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 87407-12-3
Molekylær formel C7H4F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 191.11
MDL nummer MFCD07375386
InChI nøgle DMWLBOPLZYJGPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 3-trifluoromethyl picolinic acid, 3-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-2-picolinic acid, acmc-209qkb, ksc447o0j, 3-trifluoromethylpicolinic acid, trifluoromethyl-2-picolinic acid
PubChem CID 13233844
IUPAC navn 3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
SMIL OC(=O)C1=C(C=CC=N1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethy)pyridine-2-carboxylic acid
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 191.11
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Trifluoromethy)pyridine-2-carboxylic acid, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.