Få mere at vide
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol, 98%
Artikelnummer. 11349945
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349945 1 g 1g
11359945 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11349945 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19912.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 220239-66-7 | C7H5F3OS | 194,171 g/mol
3-(Trifluormethoxy)thiophenol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-(Trifluormethoxy)thiophenol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt
.
Opløselighed Ikke blandbar
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 220239-66-7
Molekylær formel C7H5F3OS
Molekylvægt (g/mol) 194.171
MDL nummer MFCD01320799
InChI nøgle GEJGGOYNWFQKKH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777357
IUPAC navn 3-(trifluormethoxy)benzenthiol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)S)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethoxy)thiophenol
Brydningsindeks 1.477
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 3-trifluoromethoxy thiophenol, 3-trifluoromethoxy benzenethiol, 3-trifluoromethoxy benzene-1-thiol, benzenethiol, 3-trifluoromethoxy, acmc-1cejb, 3-trifluoromethoxythiophenol, 3-trifluoromethoxy benzene thiol, 3-trifluoromethyloxy benzenethiol, benzenethiol,3-trifluoromethoxy, 3-thio-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 194.18
Procent renhed 98%