Få mere at vide
3-(trifluormethoxy)phenol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10115950 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10115950 1 g Glasflaske 1g
10183424 250 mg Glasflaske 250mg
10091734 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10115950 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 308700010
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 827-99-6
Molekylær formel C7H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 178.11
MDL nummer MFCD00040987
InChI nøgle UWLJERQTLRORJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethoxy phenol, m-trifluoromethoxy phenol, phenol, 3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy-phenol, 3-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, pubchem1505, m-trifluoromethoxyphenol, pubchem10391
PubChem CID 2733261
IUPAC navn 3-(trifluormethoxy)phenol
SMIL OC1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethoxy)phenol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3700g/mL
Kogepunkt 69,0 °C til 70,0 °C (12,0 mmHg)
Flammepunkt 84 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3OC6H4OH
Brydningsindeks 1,4450 til 1,4470
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.37
Formel vægt 178.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.