Få mere at vide
3-(Trifluoromethoxy)phenol, 98%
Artikelnummer. 11499636
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499636 5 g 5g
11489636 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499636 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20196.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 827-99-6 | C7H5F3O2 | 178,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 827-99-6
Molekylær formel C7H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 178.11
MDL nummer MFCD00040987
InChI nøgle UWLJERQTLRORJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethoxy phenol, m-trifluoromethoxy phenol, phenol, 3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy-phenol, 3-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, pubchem1505, m-trifluoromethoxyphenol, pubchem10391
PubChem CID 2733261
IUPAC navn 3-(trifluormethoxy)phenol
SMIL OC1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethoxy)phenol
Tæthed 1.379
Kogepunkt 68 °C til 69 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 84 °C (183 °F)
Brydningsindeks 1.446
Mængde 5 g
Beilstein 1868036
Formel vægt 178.11
Procent renhed 98%