Få mere at vide
3-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | ∼80°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 7531456 |
| Formel vægt | 205.93 |
| Procent renhed | 98% |