Få mere at vide
3-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid, 98%
Artikelnummer. 11389725
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389725 1 g 1g
11399725 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389725 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19775.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 179113-90-7 | C7H6BF3O3 | 205.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 179113-90-7
Molekylær formel C7H6BF3O3
Molekylvægt (g/mol) 205.93
MDL nummer MFCD01320697
InChI nøgle UWDFWVLAHRQSKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethoxyphenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, 3-trifluoromethoxy benzeneboronic acid, m-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl boranediol, 3-trifluoromethyloxy phenylboronic acid, boronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl
PubChem CID 2734385
IUPAC navn [3-(trifluormethoxy)phenyl]borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼80°C
Mængde 1 g
Beilstein 7531456
Formel vægt 205.93
Procent renhed 98%