Få mere at vide
3-(Trifluoromethoxy)aniline, TRC
Artikelnummer. 30457096
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30457096 10 g
1 options
Artikelnummer. 30457096 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79071510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethoxy)aniline
CAS 1535-73-5
Molekylær formel C7 H6 F3 N O
Mængde 10 g
Synonym Benzenamine','3-(trifluoromethoxy)-, m-Anisidine','α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), 3-(Trifluoromethoxy)benzenamine, (3-(Trifluoromethoxy)phenyl)amine, 1-Trifluoromethoxy-3-aminobenzene, 3-(Trifluoromethoxy)aniline, 3-[(Trifluoromethyl)oxy]aniline, m-(Trifluoromethoxy)aniline
InChI formel InChI=1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-2-5(11)4-6/h1-4H,11H2
SMIL Nc1cccc(OC(F)(F)F)c1
IUPAC navn 3-(trifluoromethoxy)aniline
Molekylvægt (g/mol) 177.12
Formel vægt 177.0401