Få mere at vide
3-(Trifluoromethoxy)aniline, Mikromol™
Artikelnummer. 30051705
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051705 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051705 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1382.110100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(Trifluoromethoxy)aniline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethoxy)aniline
CAS 1535-73-5
Analyt- eller komponentnavne 3-(Trifluoromethoxy)aniline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H6 F3 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenamine, 3-(trifluoromethoxy)-, m-Anisidine, α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), 3-(Trifluoromethoxy)benzenamine, (3-(Trifluoromethoxy)phenyl)amine, 1-Trifluoromethoxy-3-aminobenzene, 3-(Trifluoromethoxy)aniline, 3-[(Trifluoromethyl)oxy]aniline, m-(Trifluoromethoxy)aniline
InChI formel InChI=1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-2-5(11)4-6/h1-4H,11H2
SMIL Nc1cccc(OC(F)(F)F)c1
IUPAC navn 3-(trifluoromethoxy)aniline
Molekylvægt (g/mol) 177.12
Mængde 100 mg
Formel vægt 177.0401 g/mol