Få mere at vide
3-Trifluoroacetylamino Linagliptin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Trifluoroacetylamino Linagliptin |
| CAS | 1673546-62-7 |
| Molekylær formel | C27 H27 F3 N8 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-Trifluoroacetylamino Linagliptin, N-[(3R)-1-[7-(2-Butyn-1-yl)-2,3,6,7-tetrahydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-2,6-dioxo-1H-purin-8-yl]-3-piperidinyl]-2,2,2-trifluoroacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C27H27F3N8O3/c1-4-5-13-37-21-22(34-25(37)36-12-8-9-17(14-36)32-24(40)27(28,29)30)35(3)26(41)38(23(21)39)15-20-31-16(2)18-10-6-7-11-19(18)33-20/h6-7,10-11,17H,8-9,12-15H2,1-3H3,(H,32,40)/t17-/m1/s1 |
| SMIL | CC#CCn1c(nc2N(C)C(=O)N(Cc3nc(C)c4ccccc4n3)C(=O)c12)N5CCC[C@H](C5)NC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | N-[(3R)-1-[7-but-2-ynyl-3-methyl-1-[(4-methylquinazolin-2-yl)methyl]-2,6-dioxopurin-8-yl]piperidin-3-yl]-2,2,2-trifluoroacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 568.55 |
| Formel vægt | 568.216 |