missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Trifluoroacetylamino Linagliptin, TRC

Artikelnummer. 30423846
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423846 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423846 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT278460250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Trifluoroacetylamino Linagliptin
CAS 1673546-62-7
Molekylær formel C27 H27 F3 N8 O3
Mængde 250 mg
Synonym 3-Trifluoroacetylamino Linagliptin, N-[(3R)-1-[7-(2-Butyn-1-yl)-2,3,6,7-tetrahydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-2,6-dioxo-1H-purin-8-yl]-3-piperidinyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
InChI formel InChI=1S/C27H27F3N8O3/c1-4-5-13-37-21-22(34-25(37)36-12-8-9-17(14-36)32-24(40)27(28,29)30)35(3)26(41)38(23(21)39)15-20-31-16(2)18-10-6-7-11-19(18)33-20/h6-7,10-11,17H,8-9,12-15H2,1-3H3,(H,32,40)/t17-/m1/s1
SMIL CC#CCn1c(nc2N(C)C(=O)N(Cc3nc(C)c4ccccc4n3)C(=O)c12)N5CCC[C@H](C5)NC(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn N-[(3R)-1-[7-but-2-ynyl-3-methyl-1-[(4-methylquinazolin-2-yl)methyl]-2,6-dioxopurin-8-yl]piperidin-3-yl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Molekylvægt (g/mol) 568.55
Formel vægt 568.216
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.