Få mere at vide
3-(Triethylammonium)propyl Methanthiosulfonate Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Triethylammonium)propyl Methanthiosulfonate Bromide |
| CAS | 219789-15-8 |
| Molekylær formel | C10 H24 N O2 S2 . Br |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H24NO2S2.BrH/c1-5-11(6-2,7-3)9-8-10-14-15(4,12)13;/h5-10H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].CC[N+](CC)(CC)CCCSS(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | triethyl(3-methylsulfonylsulfanylpropyl)azanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.34 |
| Formel vægt | 333.0432 |