Få mere at vide
3-(Triethoxysilyl)propylamine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | <-70°C |
| Tæthed | 0.95 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 217°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00008207 |
| Mængde | 500 mL |
| Synonym | 3-(Triethoxysilyl)propylamine, 3-(Triethoxysilyl)propylamine |