Få mere at vide
3-Tri-N-butylstannylaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Tri-N-butylstannylaniline |
| CAS | 124742-40-1 |
| Molekylær formel | C18 H33 N Sn |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N.3C4H9.Sn/c7-6-4-2-1-3-5-6;3*1-3-4-2;/h1-2,4-5H,7H2;3*1,3-4H2,2H3; |
| SMIL | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccc(N)c1 |
| IUPAC navn | 3-tributylstannylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 382.17 |
| Formel vægt | 383.1635 |