Få mere at vide
3-Tri-N-butylstannylaniline, TRC
Artikelnummer. 30457230
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30457230 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30457230 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT773800500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Tri-N-butylstannylaniline
CAS 124742-40-1
Molekylær formel C18 H33 N Sn
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6N.3C4H9.Sn/c7-6-4-2-1-3-5-6;3*1-3-4-2;/h1-2,4-5H,7H2;3*1,3-4H2,2H3;
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccc(N)c1
IUPAC navn 3-tributylstannylanilin
Molekylvægt (g/mol) 382.17
Formel vægt 383.1635