Få mere at vide
3-(Tri-n-butylstannyl)pyridine, 97%
Artikelnummer. 15478077
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478077 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15478077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51268.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 59020-10-9 | C17H31NSn | 368.152 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
CAS 59020-10-9
Tæthed 1.153
Molekylær formel C17H31NSn
MDL nummer MFCD00052054
Mængde 1 g
FN nummer UN2788
Synonym 3-tributylstannyl pyridine, 3-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 3-pyridyltri-n-butyltin, pyridine, 3-tributylstannyl, 3-tri-n-butylstannyl pyridine, 3-pyridyltributylstannane, 3-tributylstannylpyridine, 3-tris but-1-ylstannyl pyridine, 3-tributylstannanyl-pyridine, 3-pyridyltributyltin
InChI nøgle CFQJBWKKHCMCGJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=CC=C1
IUPAC navn tributyl(pyridin-3-yl)stannane
Molekylvægt (g/mol) 368.152
PubChem CID 3483848
Formel vægt 368.15
Procent renhed 97%