Få mere at vide
3-Tri-N-butylstannyl-phenylisothiocyanate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Tri-N-butylstannyl-phenylisothiocyanate |
| CAS | 145190-98-3 |
| Molekylær formel | C19 H31 N S Sn |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4NS.3C4H9.Sn/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7;3*1-3-4-2;/h1-2,4-5H;3*1,3-4H2,2H3; |
| SMIL | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccc(c1)N=C=S |
| IUPAC navn | tributyl-(3-isothiocyanatophenyl)stannane |
| Molekylvægt (g/mol) | 424.23 |
| Formel vægt | 425.1199 |