Få mere at vide
3-trans-Hydroxy Norcotinine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-trans-Hydroxy Norcotinine |
| CAS | 1292911-83-1 |
| Molekylær formel | C9 H10 N2 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O2/c12-7-4-8(13)11-9(7)6-2-1-3-10-5-6/h1-3,5,7,9,12H,4H2,(H,11,13)/t7-,9+/m0/s1 |
| SMIL | O[C@H]1CC(=O)N[C@@H]1c2cccnc2 |
| IUPAC navn | (4S,5R)-4-hydroxy-5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.19 |
| Formel vægt | 178.0742 |