Få mere at vide
(3-trans-Chloroallyl)oxyamine (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-trans-Chloroallyl)oxyamine |
| CAS | 87851-77-2 |
| Molekylær formel | C3H6ClNO |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | O-[(2E)-3-Chloro-2-propen-1-yl]-hydroxylamine, (E)-O-(3-Chloro-2-propenyl)-hydroxylamine, (E)-O-(3-Chloro-2-propenyl)hydroxylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6ClNO/c4-2-1-3-6-5/h1-2H,3,5H2/b2-1+ |
| SMIL | NOC\C=C\Cl |
| IUPAC navn | O-[(E)-3-chloroprop-2-enyl]hydroxylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 107.54 |
| Formel vægt | 107.0138 |