Få mere at vide
(3-trans-chlorolyl) oxyamin (~90%), TRC
Artikelnummer. 30357503
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30357503 100 g
1 options
Artikelnummer. 30357503 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC325075100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-trans-Chloroallyl)oxyamine
CAS 87851-77-2
Molekylær formel C3H6ClNO
Mængde 100 g
Synonym O-[(2E)-3-Chloro-2-propen-1-yl]-hydroxylamine, (E)-O-(3-Chloro-2-propenyl)-hydroxylamine, (E)-O-(3-Chloro-2-propenyl)hydroxylamine
InChI formel InChI=1S/C3H6ClNO/c4-2-1-3-6-5/h1-2H,3,5H2/b2-1+
SMIL NOC\C=C\Cl
IUPAC navn O-[(E)-3-chloroprop-2-enyl]hydroxylamin
Molekylvægt (g/mol) 107.54
Formel vægt 107.0138