Få mere at vide
3-Tolylboronsyre, 97%
Artikelnummer. 10778362 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10778362 1 g Glasflaske 1g
10778552 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10778362 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 344420010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 17933-03-8 | C7H9BO2 | 135,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17933-03-8
Molekylær formel C7H9BO2
Molekylvægt (g/mol) 135.96
MDL nummer MFCD00040198
InChI nøgle BJQCPCFFYBKRLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tolylboronic acid, m-tolylboronic acid, 3-methylphenyl boronic acid, 3-methylbenzeneboronic acid, 3-methyl phenyl boronic acid, 3-tolyboronic acid, 3-methylphenyl boranediol, m-methylphenylboronic acid, m-tolyl boronic acid
PubChem CID 2733950
IUPAC navn (3-methylphenyl)boronsyre
SMIL CC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Tolylboronic acid
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 160.0°C to 162.0°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4B(OH)2
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: +/- 2.5% in water.
Formel vægt 135.96
Procent renhed 97%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Tolylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.