Få mere at vide
3-Toluoyl Decitabine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Toluoyl Decitabine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N4O5/c1-9-2-4-10(5-3-9)14(22)25-11-6-13(24-12(11)7-21)20-8-18-15(17)19-16(20)23/h2-5,8,11-13,21H,6-7H2,1H3,(H2,17,19,23)/t11-,12+,13+/m0/s1 |
| Formel vægt | 346.1277 |