Få mere at vide
3-thiophensulfonylchlorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10394082
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10394082 250 mg 250mg
10623783 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10394082 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC13103CB
Kemiske identifikatorer
CAS 51175-71-4
Molekylær formel C4H3ClO2S2
Molekylvægt (g/mol) 182.64
MDL nummer MFCD02682011
InChI nøgle YSPWSQNKRBSICH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiophenesulfonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride, chloro-3-thienylsulfone, acmc-209ksa, 3-thienylsulfonyl chloride, 3-thiophenesulphonylchloride, 3-thienyl-sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl thiophene, 3-thienyl sulfonyl chloride, 3-thiophene sulfonyl chloride
PubChem CID 2776378
IUPAC navn thiophen-3-sulfonylchlorid
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CSC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Thiophenesulfonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 182.65
Procent renhed 97%