Få mere at vide
3-Thiophenmethylamin, 96%
Artikelnummer. 15428038
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15428038 5 g 5g
15418038 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61487.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 27757-86-4 | C5H7NS | 113,178 g/mol
3-Thiophenemethylamin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Thiophenemethylamin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27757-86-4
Molekylær formel C5H7NS
Molekylvægt (g/mol) 113.178
MDL nummer MFCD01529872
InChI nøgle DUDAKCCDHRNMDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thienylmethylamine, 3-aminomethyl thiophene, 3-thiophenemethanamine, 3-thiophenemethylamine, 1-thien-3-ylmethanamine, 3-thienylmethyl amine, 1-3-thienyl methanamine, thiophen-3-yl-methylamine, thiophen-3-yl methanamine, thien-3-yl methylamine
PubChem CID 2776381
IUPAC navn thiophen-3-ylmethanamin
SMIL C1=CSC=C1CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Thiophenemethylamine
Tæthed 1.13
Kogepunkt 102 °C (15 mmHg)
Brydningsindeks 1.566
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 113.18
Procent renhed 97%