Få mere at vide
3-Thiophenemethanol, 97%
Artikelnummer. 11926861 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11926861 25 g 25g
11916861 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11926861 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442240250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 71637-34-8 | C5H6OS | 114.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71637-34-8
Molekylær formel C5H6OS
Molekylvægt (g/mol) 114.16
MDL nummer MFCD00014534
InChI nøgle BOWIFWCBNWWZOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiophenemethanol, 3-thienylmethanol, thiophene-3-methanol, 3-thiophene methanol, 3-hydroxymethylthiophene, thien-3-ylmethanol, thiophen-3-yl methanol, 3-thienylmethan-1-ol, 3-hydroxymethyl thiophene, 3-thiophenylmethanol
PubChem CID 123570
IUPAC navn thiophen-3-ylmethanol
SMIL OCC1=CSC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Thiophenemethanol
Tæthed 1.2110g/mL
Kogepunkt 73.0°C (6.0 Torr)
Flammepunkt 100.5°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.211
Formel vægt 114.17
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Thiophenemethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.