Få mere at vide
3-Thiophenemethanol, 97%
Artikelnummer. 11311447
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11311447 5 g 5g
11321447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01935.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 71637-34-8 | C5H6OS | 114.16 g/mol
3-Thiophenmethanol blev brugt til fremstilling af 3-substituerede thiophen-ledende copolymerer, som har potentielle anvendelser i elektrokrome displays.1 Det blev også brugt i syntesen af 4-(thiophen-3-ylmethoxy)phthalonitril
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Thiophenmethanol blev brugt til fremstilling af
3-substituerede thiophenledende copolymerer, som har potentielle anvendelser i elektrokrome displays.1 Det blev også brugt i syntesen af 4-(thiophen-3-ylmethoxy)phthalonitril
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71637-34-8
Molekylær formel C5H6OS
Molekylvægt (g/mol) 114.16
MDL nummer MFCD00014534
InChI nøgle BOWIFWCBNWWZOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiophenemethanol, 3-thienylmethanol, thiophene-3-methanol, 3-thiophene methanol, 3-hydroxymethylthiophene, thien-3-ylmethanol, thiophen-3-yl methanol, 3-thienylmethan-1-ol, 3-hydroxymethyl thiophene, 3-thiophenylmethanol
PubChem CID 123570
SMIL OCC1=CSC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Thiophenemethanol
Tæthed 1.21
Kogepunkt 86°C to 88°C (10 mmHg)
Flammepunkt 110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.565
Mængde 5 g
Beilstein 106460
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn thiophen-3-ylmethanol
Formel vægt 114.17
Procent renhed 98%