Få mere at vide
3-thiophenemalonsyre, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17710629 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17710629 1 g
1 options
Artikelnummer. 17710629 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 201300010
Tekniske data
Alpha vektor THIOPHENEMALONICACID
Kemisk navn eller materiale 3-Thiophenemalonic acid
CAS 21080-92-2
Farve Beige
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7 H6 O4 S
MDL nummer 00005469
Mængde 1 g
Molekylvægt (g/mol) 186.18
Procent renhed +98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks