Få mere at vide
3-Thiopheneethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-Thienyl)ethanol |
| CAS | 13781-67-4 |
| Molekylær formel | C6 H8 O S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-(3-Thienyl)ethanol, Thiophene-3-ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8OS/c7-3-1-6-2-4-8-5-6/h2,4-5,7H,1,3H2 |
| SMIL | OCCc1ccsc1 |
| IUPAC navn | 2-thiophen-3-ylethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.192 |
| Formel vægt | 128.03 |