Få mere at vide
3-Thiopheneethanol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358166
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358166 5 g 5g
11348166 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358166 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15138.06
Request Bulk or Custom Format
3-Thiopheneethanol anvendes til syntese af forskellige ether- og esterderivater såsom 3-(2-(benzyloxy)ethyl)thiophen, 3-[2-((triphenylmethyl)oxy)ethyl]thiophen, 3-[2-((trimethylsilyl)oxy)ethyl]thiophen, 3-[2-((dimethyl-tert-butylsilyl)oxy)ethyl]thiophen, 3-(2-acetoxyethyl)thiophen og 3-(2-(benzoyloxy)ethyl)thiophen
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Thiopheneethanol anvendes til
syntese af forskellige ether- og esterderivater såsom 3-(2-(benzyloxy)ethyl)thiophen, 3-[2-((triphenylmethyl)oxy)ethyl]thiophen, 3-[2-((trimethylsilyl)oxy)ethyl]thiophen, 3-[2-((dimethyl-tert-butylsilyl)oxy)ethyl]thiophen, 3-(2-acetoxyethyl)thiophen og 3-(2-(benzoyloxy)ethyl
)thiophen Opløselighed
°
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13781-67-4
Molekylær formel C6H8OS
Molekylvægt (g/mol) 128.19
MDL nummer MFCD00009766
InChI nøgle YYPNNBPPDFTQFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophen-3-yl ethanol, 3-thiopheneethanol, 2-3-thienyl ethanol, thiophene-3-ethanol, 3-2-hydroxyethyl thiophene, 2-thiophen-3-yl ethan-1-ol, 2-thien-3-yl ethan-1-ol, 3-thiophene-ethanol, pubchem20415
PubChem CID 83731
IUPAC navn 2-thiophen-3-ylethanol
SMIL OCCC1=CSC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Thiopheneethanol
Tæthed 1.159
Kogepunkt 110°C to 111°C (14 mmHg)
Flammepunkt 92°C (197°F)
Brydningsindeks 1.553
Mængde 5 g
Beilstein 107080
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water(0.059g/L at 25°C).
Formel vægt 128.19
Procent renhed 98%