Få mere at vide
3-Thiophenecarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30450702
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450702 5 g
30450328 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30450702 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3448355G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophene-3-carboxylic Acid
CAS 88-13-1
Molekylær formel C5 H4 O2 S
Mængde 5 g
Synonym 3-Thiophenecarboxylic acid, 3-Carboxythiophene, 3-Thenoic acid, 3-Thienylcarboxylic acid, NSC 66314, β-Thiophenecarboxylic acid, β-Thiophenic acid
InChI formel InChI=1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7)
SMIL OC(=O)c1ccsc1
IUPAC navn thiophen-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 128.15
Formel vægt 127.9932