Få mere at vide
3-Thiophenecarboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiophene-3-carboxylic Acid |
| CAS | 88-13-1 |
| Molekylær formel | C5 H4 O2 S |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 3-Thiophenecarboxylic acid, 3-Carboxythiophene, 3-Thenoic acid, 3-Thienylcarboxylic acid, NSC 66314, β-Thiophenecarboxylic acid, β-Thiophenic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7) |
| SMIL | OC(=O)c1ccsc1 |
| IUPAC navn | thiophene-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.15 |
| Formel vægt | 127.9932 |